Imprimer
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9796-1G OR9796-250MG
APOSOR9796-1GEA 299 EUR
APOSOR9796-1G APOSOR9796-250MG
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde 97%
2-(Morpholin-4-yl)isonicotinaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₂
Point de fusion: 62…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060524
Numéro CAS: 864068-87-1