Imprimer
2-(Hydroxymethyl)-5-phenoxyfuran 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (Phenoxy-2-furyl)methanol
OR9781-1G OR9781-250MG
APOSOR9781-1GEA 227 EUR
APOSOR9781-1G APOSOR9781-250MG
2-(Hydroxymethyl)-5-phenoxyfuran 97%
2-(Hydroxymethyl)-5-phenoxyfuran
Formule: C₁₁H₁₀O₃
MW: 190.195 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271913
Numéro CAS: 51551-74-7