Imprimer
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: α,α,α,2,6-Pentachloro-4-picoline
OR9768-25G OR9768-5G OR9768-100G
APOSOR9768-25GEA 333 EUR
APOSOR9768-25G APOSOR9768-5G APOSOR9768-100G
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine 95%
2,6-Dichloro-4-(trichloromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₅N
MW: 265.352 g/mol
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788280
Numéro CAS: 22652-14-8