Imprimer
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2-Carboxyphenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
OR9731-1G OR9731-250MG
APOSOR9731-1GEA 143 EUR
APOSOR9731-1G APOSOR9731-250MG
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid 97%
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
Point de fusion: 125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01125264
Numéro CAS: 92028-57-4