Imprimer
4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-[4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine-1-carboxylate
OR9717-1G OR9717-250MG
APOSOR9717-1GEA 190 EUR
APOSOR9717-1G APOSOR9717-250MG
4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected 95%
4-[4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidine, N-BOC protected
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₄S
MW: 340.438 g/mol
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659069
Numéro CAS: 365413-31-6