Imprimer
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (4-Iodophenyl)hydrazine hydrochloride
OR9707-10G OR9707-25G OR9707-5G OR9707-100G
APOSOR9707-10GEA 0 EUR
APOSOR9707-10G APOSOR9707-25G APOSOR9707-5G APOSOR9707-100G
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride 97%
4-Iodophenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₆H₇IN₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060724
Numéro CAS: 62830-55-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III