Imprimer
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Fur-2-yl)benzylamine, 2-[2-(Aminomethyl)phenyl]furan
OR9675-1G OR9675-250MG
APOSOR9675-1GEA 263 EUR
APOSOR9675-1G APOSOR9675-250MG
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine 97%
[2-(Fur-2-yl)phenyl]methylamine
Formule: C₁₁H₁₁NO
MW: 173.211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213664
Numéro CAS: 771573-25-2
ONU: 2735
ADR: 8 III