Imprimer
(7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR965960-1G OR965960-500MG
APOSOR965960-1GEA 948 EUR
APOSOR965960-1G APOSOR965960-500MG
(7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol 97%
(7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)-methanol
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29067469
Numéro CAS: 1781647-84-4