Imprimer
4-Anilino-4-oxobutanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Oxo-4-(phenylamino)butanoic acid
OR965850-1G OR965850-5G
APOSOR965850-1GEA 37.7 EUR
APOSOR965850-1G APOSOR965850-5G
4-Anilino-4-oxobutanoic acid 95%
4-Anilino-4-oxobutanoic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029825
Numéro CAS: 102-14-7