Imprimer
4-(4-Methylphenyl)piperidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965671-1G OR965671-5G
APOSOR965671-1GEA 190 EUR
APOSOR965671-1G APOSOR965671-5G
4-(4-Methylphenyl)piperidine 98%
4-(4-Methylphenyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₇N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03839928
Numéro CAS: 59083-39-5