Imprimer
(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965595-1G OR965595-5G
APOSOR965595-1GEA 104 EUR
APOSOR965595-1G APOSOR965595-5G
(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid 95%
(2-Ethoxy-phenoxy)-acetic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01124887
Numéro CAS: 3251-30-7