Imprimer
2-Chloro-1-(5-methyl-thiophen-2-yl)-ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965590-100MG OR965590-1G OR965590-250MG
APOSOR965590-100MGEA 154 EUR
APOSOR965590-100MG APOSOR965590-1G APOSOR965590-250MG
2-Chloro-1-(5-methyl-thiophen-2-yl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(5-methyl-thiophen-2-yl)-ethanone
Formule: C₇H₇ClOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464874
Numéro CAS: 31772-42-6