Imprimer
1-(3,4-Dihydro-2H-chromen-3-yl)methanamine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965546-1G OR965546-250MG
APOSOR965546-1GEA 400 EUR
APOSOR965546-1G APOSOR965546-250MG
1-(3,4-Dihydro-2H-chromen-3-yl)methanamine hydrochloride 97%
1-(3,4-Dihydro-2H-chromen-3-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07330841
Numéro CAS: 113771-75-8