Imprimer
2-Methyl-1H-imidazole-1-acetic acid ethyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965529-1G OR965529-250MG
APOSOR965529-1GEA 328 EUR
APOSOR965529-1G APOSOR965529-250MG
2-Methyl-1H-imidazole-1-acetic acid ethyl ester 95%
2-Methyl-1H-imidazole-1-acetic acid ethyl ester
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03248721
Numéro CAS: 239065-60-2