Imprimer
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR965510-1G OR965510-5G
APOSOR965510-1GEA 36.4 EUR
APOSOR965510-1G APOSOR965510-5G
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 97%
4-(Cbz-amino)-1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₉H₂₆N₂O₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683056
Numéro CAS: 288154-16-5