Imprimer
(S)-3-Methyl-pentanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-Methylvaleric Acid
OR965509-1G OR965509-5G
APOSOR965509-1GEA 78.3 EUR
APOSOR965509-1G APOSOR965509-5G
(S)-3-Methyl-pentanoic acid 95%
(S)-3-Methyl-pentanoic acid
Formule: C₆H₁₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02262177
Numéro CAS: 1730-92-3