Imprimer
3-Bromo-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965428-1G OR965428-5G
APOSOR965428-1GEA 290 EUR
APOSOR965428-1G APOSOR965428-5G
3-Bromo-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide 96%
3-Bromo-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide
Formule: C₄H₅BrO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462449
Numéro CAS: 53336-42-8