Imprimer
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965363-1G OR965363-250MG
APOSOR965363-1GEA 328 EUR
APOSOR965363-1G APOSOR965363-250MG
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine 95%
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)pyridine
Formule: C₇H₅N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00793696
Numéro CAS: 102253-71-4