Imprimer
1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965312-1G OR965312-250MG
APOSOR965312-1GEA 487 EUR
APOSOR965312-1G APOSOR965312-250MG
1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine 95%
1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine
Formule: C₉H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18652126
Numéro CAS: 1270506-12-1