Imprimer
O-(2-vinyloxyethyl)hydroxylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR965288-1G OR965288-5G
APOSOR965288-1GEA 62.8 EUR
APOSOR965288-1G APOSOR965288-5G
O-(2-vinyloxyethyl)hydroxylamine 98%
O-(2-vinyloxyethyl)hydroxylamine
Formule: C₄H₉NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09951926
Numéro CAS: 391212-29-6