Imprimer
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965287-1G OR965287-5G
APOSOR965287-1GEA 42.4 EUR
APOSOR965287-1G APOSOR965287-5G
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl 3-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₂₃NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04114970
Numéro CAS: 146667-84-7