Imprimer
2,4-Dihydroxypyrido[3,2-d]pyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965167-1G OR965167-5G
APOSOR965167-1GEA 232 EUR
APOSOR965167-1G APOSOR965167-5G
2,4-Dihydroxypyrido[3,2-d]pyrimidine 95%
2,4-Dihydroxypyrido[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₇H₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18070985
Numéro CAS: 37538-68-4