Imprimer
(S)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965118-1G OR965118-5G
APOSOR965118-1GEA 154 EUR
APOSOR965118-1G APOSOR965118-5G
(S)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
(S)-1-(3-Pyridyl)ethanol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123.152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368884
Numéro CAS: 5096-11-7