Imprimer
Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965088-1G OR965088-5G
APOSOR965088-1GEA 168 EUR
APOSOR965088-1G APOSOR965088-5G
Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride 95%
Methyl 3-pyridylacetate hydrochloride
Formule: C₈H₉NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442777
Numéro CAS: 69966-42-3