Imprimer
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR965059-1G OR965059-5G
APOSOR965059-1GEA 51.5 EUR
APOSOR965059-1G APOSOR965059-5G
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanol 95%
1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanol
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08442838
Numéro CAS: 41038-40-8