Imprimer
N-(3-Aminopropyl)-acetamide hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964919-1G OR964919-500MG
APOSOR964919-1GEA 393 EUR
APOSOR964919-1G APOSOR964919-500MG
N-(3-Aminopropyl)-acetamide hydrochloride 97%
N-(3-Aminopropyl)-acetamide hydrochloride
Formule: C₅H₁₂N₂O·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13196104
Numéro CAS: 4078-13-1