Imprimer
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964912-1G OR964912-5G
APOSOR964912-1GEA 30.6 EUR
APOSOR964912-1G APOSOR964912-5G
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114411
Numéro CAS: 103204-80-4