Imprimer
Ethyl 3-amino-2,2-dimethylpropanoate hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964648-1G OR964648-5G
APOSOR964648-1GEA 21.9 EUR
APOSOR964648-1G APOSOR964648-5G
Ethyl 3-amino-2,2-dimethylpropanoate hydrochloride 97%
Ethyl 3-amino-2,2-dimethylpropanoate hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102231
Numéro CAS: 80253-38-9