Imprimer
4-Amino-2-(methylthio)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964583-1G OR964583-250MG
APOSOR964583-1GEA 403 EUR
APOSOR964583-1G APOSOR964583-250MG
4-Amino-2-(methylthio)pyridine 95%
4-Amino-2-(methylthio)pyridine
Formule: C₆H₈N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16084526
Numéro CAS: 59243-39-9