Imprimer
2-Chloro-4-methylthiazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964534-10G OR964534-1G OR964534-5G
APOSOR964534-10GEA 219 EUR
APOSOR964534-10G APOSOR964534-1G APOSOR964534-5G
2-Chloro-4-methylthiazole 96%
2-Chloro-4-methylthiazole
Formule: C₄H₄ClNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051033
Numéro CAS: 26847-01-8