Imprimer
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964421-1G OR964421-250MG
APOSOR964421-1GEA 162 EUR
APOSOR964421-1G APOSOR964421-250MG
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde hydrochloride 95%
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde hydrochloride
Formule: C₆H₈N₂O·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19687057
Numéro CAS: 1914148-58-5