Imprimer
tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964172-1G OR964172-250MG
APOSOR964172-1GEA 97.3 EUR
APOSOR964172-1G APOSOR964172-250MG
tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate 95%
tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22581582
Numéro CAS: 148312-55-4