Imprimer
2-Methyl-3-n,n-dimethylaminomethylindole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR964014-1G OR964014-250MG
APOSOR964014-1GEA 342 EUR
APOSOR964014-1G APOSOR964014-250MG
2-Methyl-3-n,n-dimethylaminomethylindole 95%
2-Methyl-3-n,n-dimethylaminomethylindole
Formule: C₁₂H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022712
Numéro CAS: 37125-92-1