Imprimer
2-Cyclohexylbenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963923-1G OR963923-250MG
APOSOR963923-1GEA 293 EUR
APOSOR963923-1G APOSOR963923-250MG
2-Cyclohexylbenzaldehyde 95%
2-Cyclohexylbenzaldehyde
Formule: C₁₃H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658151
Numéro CAS: 128323-04-6