Imprimer
2-Cyano-3-phenylpropionic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Cyano-3-phenylpropionic Acid
OR963908-1G OR963908-250MG
APOSOR963908-1GEA 151 EUR
APOSOR963908-1G APOSOR963908-250MG
2-Cyano-3-phenylpropionic acid 95%
2-Cyano-3-phenylpropionic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00205073
Numéro CAS: 5331-42-0