Imprimer
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR963828-1G OR963828-250MG
APOSOR963828-1GEA 487 EUR
APOSOR963828-1G APOSOR963828-250MG
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol
Formule: C₈H₈Cl₂O
MW: 191.055 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784075
Numéro CAS: 106262-93-5