Imprimer
2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (cyanomethyl)(methyl)carbamate
OR963413-10G OR963413-1G OR963413-5G
APOSOR963413-10GEA 119 EUR
APOSOR963413-10G APOSOR963413-1G APOSOR963413-5G
2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile 95%
2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile
Formule: C₈H₁₄N₂O₂
MW: 170.209 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658361
Numéro CAS: 180976-09-4