Imprimer
5-Methoxy-2,3-dihydro-isoindol-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962968-100MG OR962968-1G OR962968-250MG
APOSOR962968-100MGEA 0 EUR
APOSOR962968-100MG APOSOR962968-1G APOSOR962968-250MG
5-Methoxy-2,3-dihydro-isoindol-1-one 95%
5-Methoxy-2,3-dihydro-isoindol-1-one
Formule: C₉H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437636
Numéro CAS: 22246-66-8