Imprimer
1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962933-1G OR962933-250MG
APOSOR962933-1GEA 342 EUR
APOSOR962933-1G APOSOR962933-250MG
1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone 95%
1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone
Formule: C₇H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19219386
Numéro CAS: 6115-72-6