Imprimer
Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962902-1G OR962902-5G
APOSOR962902-1GEA 248 EUR
APOSOR962902-1G APOSOR962902-5G
Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 98%
Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12407284
Numéro CAS: 79655-96-2