Imprimer
(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR962877-1G OR962877-250MG
APOSOR962877-1GEA 304 EUR
APOSOR962877-1G APOSOR962877-250MG
(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide 95%
(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide
Formule: C₅H₆BrNS·BrH
MW: 272.989 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11855809
Numéro CAS: 1314707-83-9