Imprimer
2-(Ethylsulphonyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962789-1G OR962789-5G
APOSOR962789-1GEA 63.8 EUR
APOSOR962789-1G APOSOR962789-5G
2-(Ethylsulphonyl)aniline 98%
2-(Ethylsulphonyl)aniline
Formule: C₈H₁₁NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09945923
Numéro CAS: 31596-87-9