Imprimer
2-(2-Hydroxyethoxy)-benzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962753-1G OR962753-5G
APOSOR962753-1GEA 212 EUR
APOSOR962753-1G APOSOR962753-5G
2-(2-Hydroxyethoxy)-benzonitrile 98%
2-(2-Hydroxyethoxy)-benzonitrile
Formule: C₉H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743449
Numéro CAS: 313655-45-7