Imprimer
3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962735-1G OR962735-250MG
APOSOR962735-1GEA 284 EUR
APOSOR962735-1G APOSOR962735-250MG
3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid 95%
3-(2-Methoxyethoxy)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.2 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09036534
Numéro CAS: 152808-60-1