Imprimer
2-(Isopropylthio)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962705-10G OR962705-1G OR962705-5G
APOSOR962705-10GEA 162 EUR
APOSOR962705-10G APOSOR962705-1G APOSOR962705-5G
2-(Isopropylthio)aniline 95%
2-(Isopropylthio)aniline
Formule: C₉H₁₃NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08691961
Numéro CAS: 6397-33-7