Imprimer
2-(4-Bromophenyl)ethanamine, N-BOC protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR962698-1G OR962698-5G
APOSOR962698-1GEA 24.4 EUR
APOSOR962698-1G APOSOR962698-5G
2-(4-Bromophenyl)ethanamine, N-BOC protected 97%
2-(4-Bromophenyl)ethanamine, N-BOC protected
Formule: C₁₃H₁₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443684
Numéro CAS: 120157-97-3