Imprimer
3-Piperidinobenzaldehyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962683-10G OR962683-1G OR962683-5G
APOSOR962683-10GEA 754 EUR
APOSOR962683-10G APOSOR962683-1G APOSOR962683-5G
3-Piperidinobenzaldehyde 96%
3-Piperidinobenzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772815
Numéro CAS: 669050-72-0