Imprimer
(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Methylquinolin-4-yl)methanol
OR962675-1G OR962675-250MG OR962675-5G
APOSOR962675-1GEA 232 EUR
APOSOR962675-1G APOSOR962675-250MG APOSOR962675-5G
(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol 95%
(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol
Formule: C₁₁H₁₁NO
MW: 173.211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371472
Numéro CAS: 4939-28-0