Imprimer
(4-Piperidin-1-yl-phenyl)methanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962640-1G OR962640-25G OR962640-5G
APOSOR962640-1GEA 132 EUR
APOSOR962640-1G APOSOR962640-25G APOSOR962640-5G
(4-Piperidin-1-yl-phenyl)methanol 98%
(4-Piperidin-1-yl-phenyl)methanol
Formule: C₁₂H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864822
Numéro CAS: 677764-87-3