Imprimer
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR962602-1G OR962602-5G
APOSOR962602-1GEA 168 EUR
APOSOR962602-1G APOSOR962602-5G
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 98%
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03011381
Numéro CAS: 3757-53-7